Documenti fondamentali
W329509
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Numero FEMA:
3295
Beilstein:
1721790
Numero CE:
N° CoE:
10127
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
17.010
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Saggio
99%
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Altre note
A mixture of 4 stereoisomers.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)