W328607
Tripropionin
≥95%
Sinonimo/i:
Glyceryl tripropionate
About This Item
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Densità del vapore
8.95 (vs air)
Saggio
≥95%
Temp. autoaccensione
790 °F
Limite di esplosione
0.8 %, 186 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
175-176 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
oily
Stringa SMILE
CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OC(=O)CC
InChI
1S/C12H20O6/c1-4-10(13)16-7-9(18-12(15)6-3)8-17-11(14)5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
YZWRNSARCRTXDS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)