W317410
4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
15 wt. % (in propylene glycol), FG
Sinonimo/i:
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Furaneol, Strawberry furanone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Concentrazione
15 wt. % (in propylene glycol)
Indice di rifrazione
n20/D 1.444
Punto di fusione
73-77 °C (lit.)
Densità
1.057 at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
caramel; strawberry; sweet
Stringa SMILE
CC1OC(C)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?