Documenti fondamentali
W316806
Sigma-Aldrich
3,4-Hexanedione
≥96%
Sinonimo/i:
Dipropionyl
About This Item
Formula condensata:
CH2CH2COCOCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Beilstein:
1700837
Numero MDL:
Numero Flavis:
7.077
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.41 (lit.)
P. ebollizione
131 °C (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Butter, toasted, nutty, almond
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)