Documenti fondamentali
W305804
Sigma-Aldrich
DL-Tetrahydrofurfuryl propionate
≥97%
Sinonimo/i:
N-Propionic acid tetrahydrofurfuryl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Numero FEMA:
3058
Numero CE:
N° CoE:
2096
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.049
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
207 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
caramel; medicinal; fruity; earthy
Stringa SMILE
CCC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C8H14O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h7H,2-6H2,1H3
FMKCDSXOYLTWBR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tropical fruits such as mango, berry nuances, banana, rum and malt flavors.
Caratteristiche e vantaggi
Odor: @ 10.0 %. Weak, musty, sweetly ethereal, tropical rummy, solvent winey and fermented, with an overripe fruity banana nuance.
Taste: @ 50 to 100 ppm. Musty, solventy, fruity, slightly fermented, rummy, malt-like with an overripe fruit nuance.
Fruity, earthy, phenolic, medicinal
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)