Documenti fondamentali
W303208
Sigma-Aldrich
Spearmint oil
rectified, FG
Sinonimo/i:
Mentha spicata
Scegli un formato
W303208-SAMPLE-K
CHF 54.10
1 KG
CHF 212.00
4 KG
CHF 796.00
9 KG
CHF 1’380.00
CHF 54.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W303208-SAMPLE-K
CHF 54.10
1 KG
CHF 212.00
4 KG
CHF 796.00
9 KG
CHF 1’380.00
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
3032
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
CHF 54.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
(Mentha cardiaca)
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
Attività ottica
[α]20/D −54°, neat
Composizione
Contains IFRA restricted Carvone and EU 1223/2009 restricted Limonene
Origine
USA origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. ebollizione
228 °C (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
Mentha spicata, α-pinene and β-pinene, limonene (sum of D, L and DL), carvone
Organolettico
spearmint
Categorie correlate
Applicazioni
  • Effects of ingested essential oils and propolis extracts on honey bee (Hymenoptera: Apidae) health and gut microbiota.: This research highlights the potential of spearmint oil to improve the health and survival of honey bees, addressing challenges like pathogen susceptibility and gut microbiota balance, essential for sustaining bee populations and by extension, global agriculture (Martin Ewert A et al., 2023).
Azioni biochim/fisiol
Taste at 10 ppm
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)