Key Documents
W298107
Sigma-Aldrich
Rhodinyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero FEMA:
2981
Numero CE:
N° CoE:
223c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.033
Origine biologica
synthetic
Indice di rifrazione
n20/D 1.4540 (lit.)
P. eboll.
237 °C (lit.)
Densità
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Organolettico
berry; honey; floral
Stringa SMILE
CC(CCCC(C)=C)CCOC(C)=O
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)