W295604
Isopropyl phenylacetate
≥99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CO2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero FEMA:
2956
Numero CE:
N° CoE:
2158
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.786
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
157-165 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
honey; ethereal; rose; wine-like
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)13-11(12)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
SSMBXPJYHMZLOJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?