W294802
Propyl heptanoate
≥98%
Sinonimo/i:
n-Propyl heptylate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CO2CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero FEMA:
2948
Numero CE:
N° CoE:
367
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.095
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
208 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 °C (lit.)
Densità
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Stringa SMILE
CCCCCCC(=O)OCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)