Documenti fondamentali
W293504
Sigma-Aldrich
Isopropyl butyrate
≥98%, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero FEMA:
2935
Numero CE:
N° CoE:
267
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.041
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Tensione di vapore
6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.393 (lit.)
P. ebollizione
130-131 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; ethereal; pineapple; sweet
Stringa SMILE
CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(8)9-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
FFOPEPMHKILNIT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Taste at 20 ppm
Altre note
Natural occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 67-67 (2005)