Key Documents
W287318
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethyl isobutyrate
≥97%, FCC
Sinonimo/i:
Ethylene glycol monophenylether isobutyrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCO2CH2CH2OC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.25
Numero FEMA:
2873
Numero CE:
N° CoE:
2089
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.487
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. eboll.
125-127 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
honey; rose
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
MJTPMXWJHPOWGH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
278.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
137.16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)