Key Documents
W285900
Sigma-Aldrich
Phenethyl anthranilate
≥98%, FCC
Sinonimo/i:
Benzyl carbinyl anthranilate
About This Item
Formula condensata:
2-(H2N)C6H4CO2CH2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.29
Numero FEMA:
2859
Numero CE:
N° CoE:
258
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.723
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
P. eboll.
226 °C (lit.)
Punto di fusione
39-44 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
chocolate; honey; iris; fruity; rose; sweet
Stringa SMILE
Nc1ccccc1C(=O)OCCc2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)18-11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11,16H2
PXWNBAGCFUDYBE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)