Documenti fondamentali
W283823
Sigma-Aldrich
Patchouli oil
Certified organic (NOP)
Sinonimo/i:
Pogostemon cablin
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2838
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
Pogostemon cablin (Blanco) Benth
Grado
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. ebollizione
287 °C (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
earthy
Note legali
Certified organic by MOSA
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)