W282301
Bitter orange oil
natural, product of Simone Gatto
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Citrus aurantium L. (Pers.)
Livello qualitativo
Grado
Kosher
natural
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
fresh; leafy; orange; citrus; woody
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Altre note
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)