Documenti fondamentali
W280712
Sigma-Aldrich
Octyl butyrate
natural (US), ≥95%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CO2(CH2)7CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.32
Numero FEMA:
2807
Numero CE:
N° CoE:
272c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.046
Grado
Kosher
natural (US)
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
224 °C (lit.)
Punto di fusione
−56 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; musty; orange; citrus; fruity
Stringa SMILE
CCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-11-14-12(13)10-4-2/h3-11H2,1-2H3
PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)