Documenti fondamentali
W278300
Sigma-Aldrich
1,3-Nonanediol acetate, mixed esters
≥80%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH2CH(OR)CH2CH2OR, R = H or -COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.29
Numero FEMA:
2783
Numero CE:
N° CoE:
2075
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.225
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥80%
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
265 °C (lit.)
Densità
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Stringa SMILE
CCCCCCC(O)CCO.CCCCCCC(CCOC(C)=O)OC(C)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)