Documenti fondamentali
W270105
Sigma-Aldrich
4-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-butanone
≥99%
Sinonimo/i:
Piperonyl acetone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero FEMA:
2701
Numero CE:
N° CoE:
165
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.031
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99%
P. ebollizione
176 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
49-54 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
CC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(12)2-3-9-4-5-10-11(6-9)14-7-13-10/h4-6H,2-3,7H2,1H3
TZJLGGWGVLADDN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D J Wright et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 10(4), 265-270 (1980-04-01)
1. The metabolism of piperonylidene acetone, and the food additives piperonyl acetone, piperonyl acetate and piperonyl isobutyrate were studied in male rabbits after oral doses of 100 mg/kg. 2. Both piperonylidene acetone and piperonyl acetone were extensively excreted as 4-(3,4-methylenedioxyphenyl)-butan-2-ol