Documenti fondamentali
W269328
Sigma-Aldrich
Methyl butyrate
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
Butanoic acid methyl ester, Butyric acid methyl ester, Methyl butanoate
Scegli un formato
W269328-SAMPLE-K
CHF 62.60
100 G
CHF 78.00
1 KG
CHF 396.00
4 KG
CHF 1’360.00
CHF 62.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W269328-SAMPLE-K
CHF 62.60
100 G
CHF 78.00
1 KG
CHF 396.00
4 KG
CHF 1’360.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero FEMA:
2693
Beilstein:
1740743
Numero CE:
N° CoE:
263c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.038
NACRES:
NA.21
CHF 62.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
300
400
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 30 °C)
Saggio
≥98%
Limite di esplosione
3.5 %
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
P. ebollizione
102-103 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
apple; ethereal
Stringa SMILE
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11.67 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Nakagawa et al.
Journal of biochemistry, 96(3), 815-820 (1984-09-01)
Purified Pseudomonas fluorescens lipase [EC 3.1.1.3] exhibited slight activity on water-soluble esters such as methyl butyrate, and this activity was increased on addition of Brij 58 (20 oxyethylene hexadecyl ether) to the solution. This stimulating effect of Brij 58 on
C D Hull et al.
Journal of chemical ecology, 27(5), 889-906 (2001-07-27)
Single-unit electrophysiology was used to record the nerve impulses from the carbon dioxide receptors of female Queensland fruit flies, Bactroera tryoni. The receptors responded to stimulation in a phasic-tonic manner and also had a period of inhibition of the nerve
[Omega oxidation of methyl butyrate].
L SANTAMARIA et al.
Archivio di scienze biologiche, 33(5), 407-413 (1949-09-01)
S H Sterri et al.
Biochemical pharmacology, 34(15), 2779-2785 (1985-08-01)
A radiochemical assay for carboxylesterase based on the substrate methyl[1-14C]butyrate is described. The blank value corresponds to 1.04 micrograms (liver)-1.44 mg (plasma) of tissues with the highest and lowest activity respectively, which constitute the sensitivity of the method. The hydrolysis
D Roy et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 15(17), 3839-3847 (2014-09-10)
An easily dispersible multiwalled carbon nanotube (MWCNT) derivative is prepared, and provides a platform for the synthesis of the phenyl butyric acid methyl ester (PCBM) analog. The carbene addition reaction of MWCNTs makes derivatives that are less soluble in organic