Key Documents
W263117
Sigma-Aldrich
Lime oil
expressed, Mexico or Tahiti origin
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2631
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Origine biologica
Citrus aurantifolia
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.230
Attività ottica
[α]20/D +37.5°, neat
Origine
Mexico or Tahiti origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.474-1.477 (lit.)
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
176 °C
Densità
0.861 g/mL at 25 °C
0.876 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
lime
Nota sulla preparazione
Extraction method: cold pressed
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.9 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)