W259802
Jasmin absolute
FG
Sinonimo/i:
Jasmine oil
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Jasminum grandiflorum L.
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Indice di rifrazione
n20/D 1.50 (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
jasmine
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
198.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92.2 °C - closed cup