Documenti fondamentali
W259200
Sigma-Aldrich
Immortelle absolute
natural
Sinonimo/i:
Helichrysum oil
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2592
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Origine biologica
Helichrysum angustifolium
Grado
Kosher
natural
Conformità normativa
FDA 21 CFR 182.20
Indice di rifrazione
n20/D 1.479
Densità
0.894 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
spicy; woody
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)