W257215
Hexyl hexanoate
natural, ≥97%, FG
Sinonimo/i:
Hexyl caproate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
245-246 °C (lit.)
Punto di fusione
−55 °C (lit.)
Densità
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; vegetable; fruity
Stringa SMILE
CCCCCCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
NCDCLPBOMHPFCV-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup