Documenti
W255203
Sigma-Aldrich
Heptyl formate
≥98%
About This Item
Formula condensata:
HCO2(CH2)6CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero FEMA:
2552
Numero CE:
N° CoE:
341
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.074
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. eboll.
178 °C (lit.)
Densità
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
apple; fatty; plum
Stringa SMILE
[H]C(=O)OCCCCCCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9/h8H,2-7H2,1H3
XEAMDSXSXYAICO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Tao Feng et al.
Journal of food science, 85(10), 3273-3281 (2020-09-13)
Huangjiu is a traditional wine in China with special taste and flavor. However, changes of aroma compounds during storage of Huangjiu remain unclear. In this study, aroma compounds in Jinse Nianhua Huangjiu of three different storage ages were qualitatively and