W254010
Heptaldehyde
natural, ≥92%
Sinonimo/i:
Heptanal, 1-Heptanal, Aldehyde C7, Enanthaldehyde, Oenanthaldehyde
About This Item
Grado
Kosher
natural
Conformità normativa
FCC
Saggio
≥92%
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. eboll.
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC=O
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3
FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup