Documenti
W251100
Sigma-Aldrich
Geranyl benzoate
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.36
Numero FEMA:
2511
Numero CE:
N° CoE:
639
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.767
Saggio
≥95%
Disponibilità
available only in EU
Indice di rifrazione
n20/D 1.517 (lit.)
P. eboll.
305 °C (lit.)
Densità
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves