W245615
Ethyl propionate
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Ethyl propanoate, Propanoic acid ethyl ester, n-Ethyl propanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
3.52 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 27.2 °C)
Saggio
≥97%
Temp. autoaccensione
887 °F
Limite di esplosione
11 %
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. ebollizione
99 °C (lit.)
Punto di fusione
−73 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Organolettico
grape; fruity; ethereal; rum; sweet; wine-like
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?