Documenti fondamentali
W238708
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethylacetophenone
≥96%, FG
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Numero FEMA:
2387
Beilstein:
956772
Numero CE:
N° CoE:
157
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.023
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.535 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; woody; sweet
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-5-10(9(3)11)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3
HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2′,4′-Dimethylacetophenone can be used as a flavoring agent. It is reported to be found in the volatiles of Koshu wine.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 844-845 (1997)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 844-845 (1997)
Volatile components identified in the phenolic fractions of wines from Koshu and Zenkoji grapes.
Shimizu JI & Watanabe M
Agricultural and Biological Chemistry, 46(6), 1447-1452 (1982)
Masahiko Nakamura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(13), 4740-4746 (2009-05-16)
Adult T cell leukemia (ATL), caused by infection of human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1), has a poor prognosis and curative therapy is unavailable, so it is important to find or design superior lead compounds for the drug treatment of