W236918
Decyl propionate
≥96%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CO2(CH2)9CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.34
Numero FEMA:
2369
Numero CE:
N° CoE:
408
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.127
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
123-124 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
ethereal; fruity; wine-like
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13(14)4-2/h3-12H2,1-2H3
HUOYUOXEIKDMFT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?