Documenti
W221309
Sigma-Aldrich
Isobutyl salicylate
≥98%, FCC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero FEMA:
2213
Numero CE:
N° CoE:
434
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.750
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. eboll.
267 °C (lit.)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; herbaceous
Stringa SMILE
CC(C)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
PTXDBYSCVQQBNF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup