Documenti fondamentali
W221228
Sigma-Aldrich
Isobutyl propionate
natural, ≥98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero FEMA:
2212
Numero CE:
N° CoE:
406c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
9.125
Grado
Kosher
natural
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. ebollizione
66 °C/60 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−71 °C (lit.)
Densità
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Heavy floral
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)