Documenti fondamentali
W220701
Sigma-Aldrich
Butyl levulinate
≥97%
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CH2CO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero FEMA:
2207
Numero CE:
N° CoE:
374
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.436
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
106-108 °C/5.5 mmHg (lit.)
Densità
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
fruity
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-7-12-9(11)6-5-8(2)10/h3-7H2,1-2H3
ISBWNEKJSSLXOD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)