Documenti fondamentali
W220604
Sigma-Aldrich
Butyl laurate
≥99%
Sinonimo/i:
Butyl dodecanoate, Butyl laurate, Lauric acid butyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.42
Numero FEMA:
2206
Beilstein:
1776360
Numero CE:
N° CoE:
376
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.100
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
180 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
waxy; soapy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Neha Lamba et al.
Bioresource technology, 241, 767-774 (2017-06-21)
Biodiesel or fatty acid methyl esters (FAMEs) is primarily synthesized using edible vegetable oils and methanol with a catalyst. However, in the present study, FAMEs were synthesized from a non-edible oil (Calophyllum inophyllum also called as sura honne, Punnagam, Alexandrian