Documenti fondamentali
W220213
Sigma-Aldrich
Isobutyl hexanoate
natural, ≥95%
Sinonimo/i:
Isobutyl caproate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CO2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero FEMA:
2202
Numero CE:
N° CoE:
314c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.064
Grado
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. eboll.
348-350 °C (lit.)
Densità
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-10(11)12-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
UXUPPWPIGVTVQI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)