W215902
Bornyl acetate
≥98%, FG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Attività ottica
[α]20/D −41°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.4635 (lit.)
P. ebollizione
228-231 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
woody; sweet
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88.89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?