Documenti fondamentali
W214906
Sigma-Aldrich
Benzyl phenylacetate
≥98%, FG
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CO2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.27
Numero FEMA:
2149
Numero CE:
N° CoE:
232
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.705
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.555 (lit.)
P. ebollizione
317-319 °C (lit.)
Densità
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
honey; floral; sweet
Stringa SMILE
O=C(Cc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
MIYFJEKZLFWKLZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)