Documenti fondamentali
W213306
Sigma-Aldrich
Benzoin resin absolute, Siam
natural
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2133
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Origine biologica
gum benzoin, Siam
Livello qualitativo
Grado
Kosher
natural
Origine
France origin
Punto di fusione
60-70 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
balsam
Nota sulla preparazione
Extraction method: solvent extraction and distillation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)