Documenti
W208019
Sigma-Aldrich
Isoamyl octanoate
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
Isoamyl caprylate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.34
Numero FEMA:
2080
Numero CE:
N° CoE:
401
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.120
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Descrizione
mixture of isoamyl octanoate and 2-methylbutyl octanoate
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
267-268 °C
Densità
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
coconut; green; waxy; fruity; pineapple; sweet
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-13(14)15-11-10-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
XKWSWANXMRXDES-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Natural occurrence: Scotch, whiskey, bourbon whiskey, wine, banana, apple and strawberry.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup