Documenti
W207918
Sigma-Aldrich
N-Amyl octanoate
≥98%, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CO2(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.34
Numero FEMA:
2079
Numero CE:
N° CoE:
393
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.112
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4270 (lit.)
P. eboll.
260 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
floral; sweet; wine-like
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)OCCCCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-7-8-9-11-13(14)15-12-10-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
GJWGZSBNFSBUPX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup