Documenti fondamentali
W207101
Sigma-Aldrich
Isoamyl 3-(2-furan)propionate
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
Numero FEMA:
2071
Numero CE:
N° CoE:
2092
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.023
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
258 °C (lit.)
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCOC(=O)CCc1ccco1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)