Documenti fondamentali
W206202
Sigma-Aldrich
α-Amylcinnamaldehyde dimethyl acetal
≥97%, mixture of isomers
Sinonimo/i:
α-Pentylcinnamaldehyde dimethyl acetal, [2-(Dimethoxymethyl)-1-hepten-1-yl]benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.36
Numero FEMA:
2062
Numero CE:
N° CoE:
47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
6.013
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
300 °C (lit.)
Densità
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC\C(=C/c1ccccc1)C(OC)OC
InChI
1S/C16H24O2/c1-4-5-7-12-15(16(17-2)18-3)13-14-10-8-6-9-11-14/h6,8-11,13,16H,4-5,7,12H2,1-3H3/b15-13+
QCHZKUPVENJLAW-FYWRMAATSA-N
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)