Documenti fondamentali
W205907
Sigma-Aldrich
Amyl butyrate
≥99%
Sinonimo/i:
Pentylbutyrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero FEMA:
2059
N° CoE:
270c
Numero MDL:
Numero Flavis:
9.044
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.41 (lit.)
P. ebollizione
184-188 °C (lit.)
Densità
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-8-11-9(10)7-4-2/h3-8H2,1-2H3
CFNJLPHOBMVMNS-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Banana, pineapple, cherry, sweet
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)