Documenti fondamentali
W204307
Sigma-Aldrich
Allyl tiglate
≥97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero FEMA:
2043
Numero CE:
N° CoE:
2183
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.493
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
berry; green; jam
Stringa SMILE
C\C=C(/C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H12O2/c1-4-6-10-8(9)7(3)5-2/h4-5H,1,6H2,2-3H3/b7-5+
ODOZNBUSHKFCSH-FNORWQNLSA-N
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jenelle L Wallace et al.
Neuron, 96(4), 883-896 (2017-10-24)
New neurons appear only in a few regions of the adult mammalian brain and become integrated into existing circuits. Little is known about the functional development of individual neurons in vivo. We examined the functional life history of adult-born granule cells