Documenti fondamentali
W202002
Sigma-Aldrich
Allyl anthranilate
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.20
Numero FEMA:
2020
Numero CE:
N° CoE:
254
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.719
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
può contenere
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.574 (lit.)
P. ebollizione
105 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
224-228 °C (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green
Stringa SMILE
Nc1ccccc1C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H11NO2/c1-2-7-13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h2-6H,1,7,11H2
UCANFCXAKYMFGA-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)