THSX1171
ThalesNano X-Cube™ CatCart® catalyst cartridge system
indium, powder
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Produttore/marchio commerciale
Nanotechnologiai Rt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)