Documenti fondamentali
TEM-CFLF135-AU-25
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold London Finder LF135 Grids
box of 25
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-CFLF135-AU-25 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 25
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported London finder (LF135) grids. Gold grid. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam. London finder grids are locator grids with reference/index on the grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)