Documenti fondamentali
TEM-7596407
Sigma-Aldrich
OMNI Probe Copper 3-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
Sinonimo/i:
Omniprobe Lift-Out Grid, 3-Post, Side Access, CU
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-7596407 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
pack of 100 (per vial)
Descrizione generale
3 post copper lift-out grids, 35 micron thick with 1 edge lower for easy access.
Confezionamento
Packaged in glass vials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)