T89400
Tropine hydrate
≥98%
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-3α-hydroxy-8-methylnortropidine, 3-Tropanol, N-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.21 (anhydrous basis)
Beilstein:
80188
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥98%
P. ebollizione
233 °C (lit.)
Punto di fusione
50-60 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H][C@]12CC[C@]([H])(C[C@H](O)C1)N2C
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?