Documenti fondamentali
T43702
Sigma-Aldrich
Triacetin
99%
Sinonimo/i:
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Formula condensata:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.20
Beilstein:
1792353
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Densità del vapore
7.52 (vs air)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
809 °F
Limite di esplosione
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
Indice di rifrazione
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
P. ebollizione
258 °C (lit.)
Punto di fusione
3 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)