Documenti
T42005
Sigma-Aldrich
1-(o-Tolyl)piperazine hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
238-240 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2.ClH/c1-10-4-2-3-5-11(10)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
LZNYIWJDVYCKDU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3