Documenti
T324523
(2,6-DIMETHYLIMIDAZO[2,1-B][1,3]THIAZOL-5-YL)-N-METHYLMETHANAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C9H14ClN3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.749
Numero MDL:
Altre note